Tlačiť
Copper(II) acetate hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
341746-100G 341746-500G
SIAL341746-100GEA 64.89 EUR
SIAL341746-100G SIAL341746-500G
Copper(II) acetate hydrate, Sigma-Aldrich®
Copper(II) acetate hydrate
Vzorec: C₄H₆CuO₄·H₂O
Mw: 199.65
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 66923-66-8
EINECS: 205-553-3
OSN: 3077
ADR: 9 III