Tlačiť
Tetrapropylammonium hydroxide 1 mol/l (1 N) in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: IPC-TPA-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
254533-100G 254533-25G
SIAL254533-100GEA 134.59 EUR
SIAL254533-100G SIAL254533-25G
Tetrapropylammonium hydroxide 1 mol/l (1 N) in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Tetrapropylammonium hydroxide
Vzorec: C₁₂H₂₉NO
Mw: 203.37 g/mol
Hustota: 1.012
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009360
Číslo CAS: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
OSN: 3267
ADR: 8 II