Tlačiť
Chlorid ciničitý 1 mol/l in dichloromethane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Stannic chloride, Tin tetrachloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
249955-100ML 249955-800ML
SIAL249955-100MLEA 80.91 EUR
SIAL249955-100ML SIAL249955-800ML
Chlorid ciničitý 1 mol/l in dichloromethane, Sigma-Aldrich®
Chlorid ciničitý
Vzorec: Cl₄Sn
Mw: 260.52
Teplota varu: 114
Teplota tavenia: -33
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011242
Číslo CAS: 7646-78-8
EINECS: 231-588-9
Merck Index: 12,08929