Tlačiť
Chlorid ciničitý 1 mol/l in dichloromethane, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Stannic chloride, Tin tetrachloride
378201000 378208000
378201000.EA 92.93 EUR
378201000. 378208000.
Chlorid ciničitý 1 mol/l in dichloromethane, AcroSeal®
Chlorid ciničitý
Vzorec: Cl₄Sn
Mw: 260.52
Teplota varu: 114
Teplota tavenia: -33
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011242
Číslo CAS: 7646-78-8
EINECS: 231-588-9
OSN: 2922
Merck Index: 12,08929
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.10 M