Tlačiť
Síran hořečnatý 1 mol/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M3409-100ML M3409-10X1ML
SIALM3409-100MLEA 257.52 EUR
SIALM3409-100ML SIALM3409-10X1ML
Síran hořečnatý 1 mol/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Vzorec: MgSO₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011110
Číslo CAS: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM