Octan vápenatý xhydrát ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Acetic acid calcium salt hydrate, Calcium di(acetate) hydrate, Calcium acetate hydrate
A14947.0E
A14947.22
A14947.36
A14947.0EEA
319.7
EUR
A14947.0E
A14947.22
A14947.36
Octan vápenatý xhydrát ≥99%
Octan vápenatý xhydrát
Purity: 99%
CAS No.: 114460-21-8
Molecular Formula: C4H6O4Ca
Formula Weight: 158.17(anhy)
Melting Point: dec.
Beilstein Reference: 3692527
Merck Reference: 14,1646
MDL No.: MFCD00012448
Vzorec:
(H₃CCOO)₂Ca·nH₂O Teplota tavenia: Dec. Hustota: 1,5 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00150019 Číslo CAS: 114460-21-8 EINECS: 200-540-9 Merck Index: 14,1646 |