Tlačiť
Hydroxid sodný 2 M NaOH (2N) ≥99.5% volumetric solution, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
71474-1L 71474-2.5L
71474-1LEA 24.07 EUR
71474-1L 71474-2.5L
Hydroxid sodný 2 M NaOH (2N) ≥99.5% volumetric solution, Fluka™
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Teplota varu: 105…140 °C (1,013 hPa)
Teplota tavenia: –12 – –10 °C,
Hustota: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 1.996 - 2.004 mol/l
Calibrated Against potassium hydrogen phthalate
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)