Tlačiť
Manganistan draselný 0.02 mol/l (0.1 N) aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Synonymá: Permanganic acid potassium salt
7057.1000EA 60.48 EUR
7057.1000 7057.2500
Manganistan draselný 0.02 mol/l (0.1 N) aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Manganistan draselný
Vzorec: KMnO₄
Mw: 158.03
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011364
Číslo CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
OSN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07824
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer (N) 0.0997 - 0.1003
Trace Impurities (in ppm)
Chloride and Chlorate (as Cl) max. 10 ppm
Sulfate (SO4) max. 20 ppm