Chlorid sodný standardised solution 0.1 N vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
35616.AP
35616.K2
35616.APEA
49.74
EUR
35616.AP
35616.K2
Chlorid sodný standardised solution 0.1 N vodný roztok
Chlorid sodný
CAS No.: 7647-14-5
Molecular Formula: NaCl
Formula Weight: 58.44
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003477
Vzorec:
NaCl Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003477 Číslo CAS: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 |