Tlačiť
Guanidiniumkarbonát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Guanidine carbonate salt, Diguanidinium carbonate, Guanidine carbonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
G11659-1KG G11659-250G G11659-5G
SIALG11659-1KGEA 87.04 EUR
SIALG11659-1KG SIALG11659-250G SIALG11659-5G
Guanidiniumkarbonát, Sigma-Aldrich®
Guanidiniumkarbonát
Vzorec: C₃H₁₂N₆O₃
Teplota tavenia: 197 °C
Hustota: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00013029
Číslo CAS: 593-85-1
EINECS: 209-813-7