Jodičnan/-jodid draselný (0,713 g/L KIO₃) 0.02 N in aqueous solution stabilised volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
160274XEA
57.36
EUR
160274X
160276Q
Jodičnan/-jodid draselný (0,713 g/L KIO₃) 0.02 N in aqueous solution stabilised volumetric solution
Jodičnan/-jodid draselný
Standard solution for the determination of sulphite in boiler water.
Výsledky špecifikačného testu
Assay (Potassium iodate) | 0.7126 - 0.7140 g/l |