Tlačiť
Telur 1000 mg/L Te in 5% kyselině dusičné (from Te) Specpure® standard pro ICP
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
44632.AD 44632.AE 44632.AP
44632.ADEA 105.5 EUR
44632.AD 44632.AE 44632.AP
Telur 1000 mg/L Te in 5% kyselině dusičné (from Te) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - tellur
Molecular Formula: Te in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134062
Certifikácie: Traceable to NIST.