Tlačiť
Manganistan draselný concentrate for dilution to 1L, 1/50 M KMnO4 (0.1N) Volumetric, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Permanganic acid potassium salt
38130-6X1EA 38130-1EA
38130-6X1EAEA 271.98 EUR
38130-6X1EA 38130-1EA
Manganistan draselný concentrate for dilution to 1L, 1/50 M KMnO4 (0.1N) Volumetric, Fluka™
Manganistan draselný
Concentrate for 1L standard solution
Vzorec: KMnO₄
Mw: 158.03
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011364
Číslo CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
Merck Index: 12,07824
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective