Měď 1.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné (from Cu) ARISTAR® standard pro ICP
Dodávateľ: VWR Chemicals
455282BEA
157.64
EUR
455282B
455284D
Měď 1.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné (from Cu) ARISTAR® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - měď
Cu in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.