DL-Lysine monohydrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L07576.06
L07576.14
L07576.06EA
37.87
EUR
L07576.06
L07576.14
DL-Lysine monohydrate ≥98%
DL-Lysine monohydrate
Purity: 98+%
CAS No.: 885701-25-7
Molecular Formula: C6H14N2O2.H2O
Formula Weight: 164.21 (146.19anhy)
Melting Point: ca 110°
Beilstein Reference: 1616991
Vzorec:
C₆H₁₄N₂O₂·1H₂O Teplota tavenia: ∼ 110 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00151036 Číslo CAS: 885701-25-7 EINECS: 200-740-6 |