Tlačiť
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, DL-1,2-Isopropylidenglycerol, 1,2-O-Isopropylideneglycerol, Solketal, (±)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, DL-1,2-Isopropylideneglycerol
M-Clarity™ quality level = MQ200
122696-100G 122696-3KG 122696-500G
SIAL122696-100GEA 43.66 EUR
SIAL122696-100G SIAL122696-3KG SIAL122696-500G
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Mw: 132.16
Teplota varu: 188
Hustota: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00063238
Číslo CAS: 100-79-8
EINECS: 202-888-7
Merck Index: 13,05233