Tlačiť
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, DL-1,2-Isopropylidenglycerol, 1,2-O-Isopropylideneglycerol, Solketal, (±)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, DL-1,2-Isopropylideneglycerol
153650025 153651000 153655000
ACRO153650025EA 432.41 EUR
ACRO153650025 ACRO153651000 ACRO153655000
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 97%
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Mw: 132.16
Teplota varu: 188…189 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –50 °C
Hustota: 1.06 g/cm³
Teplota vzplanutia: 90 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00063238
Číslo CAS: 100-79-8
EINECS: 202-888-7
Merck Index: 13,05233
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %