Tlačiť
DL-Lysine monohydrochloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (±)-2,6-Diaminocaproic acid monohydrochloride, H-DL-Lys-OH · HCl, H-DL-Lys-OH.HCl, (±)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrochloride, (±)-Lysine monohydrochloride
413370250 413371000 413370010
ACRO413370250EA 59.68 EUR
ACRO413370250 ACRO413371000 ACRO413370010
DL-Lysine monohydrochloride 99%
DL-Lysine monohydrochloride
Vzorec: C₆H₁₅ClN₂O₂
Mw: 182.65
Teplota tavenia: 267 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064563
Číslo CAS: 70-53-1
EINECS: 200-739-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -1° to +1° (20°C, 589 nm) (c=1, water)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %