DL-Lysine monohydrochloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
(±)-2,6-Diaminocaproic acid monohydrochloride, H-DL-Lys-OH · HCl, H-DL-Lys-OH.HCl, (±)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrochloride, (±)-Lysine monohydrochloride
413370250
413371000
413370010
ACRO413370250EA
59.68
EUR
ACRO413370250
ACRO413371000
ACRO413370010
DL-Lysine monohydrochloride 99%
DL-Lysine monohydrochloride
Vzorec:
C₆H₁₅ClN₂O₂ Mw: 182.65 Teplota tavenia: 267 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064563 Číslo CAS: 70-53-1 EINECS: 200-739-0 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Specific optical rotation | -1° to +1° (20°C, 589 nm) (c=1, water) |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.5 % |