Tlačiť
(±)-3,3-Dimethyl-2-butanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Pinacolyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ100
136824-100G 136824-25G
SIAL136824-100GEA 364.22 EUR
SIAL136824-100G SIAL136824-25G
(±)-3,3-Dimethyl-2-butanol, Sigma-Aldrich®
(±)-3,3-Dimethyl-2-butanol
Vzorec: C₆H₁₄O
Mw: 102.18
Teplota varu: 120
Teplota tavenia: 5
Hustota: 0.8347 g/cm³ (0 °C)
Číslo MDL: MFCD00004522
Číslo CAS: 464-07-3
EINECS: 207-347-9
OSN: 1987
ADR: 3 III