Tlačiť
Titanium(III) chloride 30% in hydrochloric acid 10% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Titanium trichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08308.0100 8.08308.0500
8.08308.0100EA 108.15 EUR
8.08308.0100 8.08308.0500
Titanium(III) chloride 30% in hydrochloric acid 10% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Titanium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Ti
Mw: 154.24
Teplota varu: 960
Teplota tavenia: 440
Hustota: 1.32
Číslo MDL: MFCD00011266
Číslo CAS: 7705-07-9
EINECS: 231-728-9
OSN: 1789
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09620
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Density 1.017 g/cm3 (20 °C)
pH 0.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material