Tlačiť
Titanium(III) chloride 15% in hydrochloric acid 10%, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Titanium trichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
14010-1L-R 14010-250ML-R 14010-6X1L-R
SIAL14010-1L-REA 183.86 EUR
SIAL14010-1L-R SIAL14010-250ML-R SIAL14010-6X1L-R
Titanium(III) chloride 15% in hydrochloric acid 10%, Sigma-Aldrich®
Titanium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Ti
Mw: 154.24
Teplota varu: 960
Teplota tavenia: 440
Hustota: 1.32
Číslo MDL: MFCD00011266
Číslo CAS: 7705-07-9
EINECS: 231-728-9
OSN: 1789
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09620