Tlačiť
(±)-Ethyl-2-methylbutyrate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (±)-2-Methylbutanoic acid ethyl ester, (±)-2-Methylbutyric acid ethyl ester, Ethyl 2-methylbutanoate
250260050 250261000
ACRO250260050EA 46.93 EUR
ACRO250260050 ACRO250261000
(±)-Ethyl-2-methylbutyrate 99%
(±)-Ethyl-2-methylbutyrate
Vzorec: C₇H₁₄O₂
Číslo MDL: MFCD00012217
Číslo CAS: 7452-79-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.864 to 0.871 g/ml
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g