Tlačiť
Tetrapropylammonium hydroxide 40% in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: IPC-TPA-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14068.0050 8.14068.0250
8.14068.0050EA 106.95 EUR
8.14068.0050 8.14068.0250
Tetrapropylammonium hydroxide 40% in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tetrapropylammonium hydroxide
Vzorec: C₁₂H₂₉NO
Mw: 203.37 g/mol
Hustota: 1.012
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009360
Číslo CAS: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
OSN: 3267
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 102 °C (1013 hPa)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C) (undiluted)