Tlačiť
Tetrapropylammonium hydroxide 25% in water
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
420730250 420731000 420735000
ACRO420730250EA 49.74 EUR
ACRO420730250 ACRO420731000 ACRO420735000
Tetrapropylammonium hydroxide 25% in water
Tetrapropylammonium hydroxide
Vzorec: C₁₂H₂₉NO
Hustota: 1 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009360
Číslo CAS: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
OSN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HClO4 24 to 26 %
Melting point 114 to 118 °C
HPLC ≥96.0 %