Tlačiť
Tetrapropylammonium hydroxide 10% vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
420721000 420725000
ACRO420721000EA 86.64 EUR
ACRO420721000 ACRO420725000
Tetrapropylammonium hydroxide 10% vodný roztok
Tetrapropylammonium hydroxide
Vzorec: C₁₂H₂₉NO
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009360
Číslo CAS: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
OSN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HClO4 9 to 11 %
Refractive index 1.3950 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer ≤1.1 % Triethylamine