Tlačiť
Chlornan vápenatý 65% available chlorine in aqueous solution tech., granular
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
300340010 300341000 300340050
ACRO300340010EA 99.74 EUR
ACRO300340010 ACRO300341000 ACRO300340050
Chlornan vápenatý 65% available chlorine in aqueous solution tech., granular
Chlornan vápenatý
Vzorec: CaCl₂O₂
Mw: 142.98
Teplota tavenia: 100 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00010900
Číslo CAS: 7778-54-3
EINECS: 231-908-7
OSN: 3485
Merck Index: 13,02111
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white to light green Granules or granular solid
Additional info others: 0.5%
pH (1% aq. soln.) about 11.6
Titration with Na2S2O3 ≥65 % (Available Cl)