Tlačiť
DL-Serin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (±)-Serine, H-DL-Ser-OH, DL-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
S5386-100G S5386-25G
SIALS5386-100GEA 112.72 EUR
SIALS5386-100G SIALS5386-25G
DL-Serin, Sigma-Aldrich®
DL-Serin
Vzorec: C₃H₇NO₃
Teplota varu: 395 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 243…244 °C
Hustota: 1,543 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064223
Číslo CAS: 302-84-1
EINECS: 206-130-6
Merck Index: 13,08534