DL-Serin ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
(±)-Serine, H-DL-Ser-OH, DL-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
A15184.22
A15184.36
A15184.22EA
77.02
EUR
A15184.22
A15184.36
DL-Serin ≥99%
DL-Serin
Purity: 99%
CAS No.: 302-84-1
Molecular Formula: C3H7NO3
Formula Weight: 105.09
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 1721402
Merck Reference: 14,8460
MDL No.: MFCD00064223
Vzorec:
C₃H₇NO₃ Teplota varu: 395 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: ∼ 240 °C (rozkl.) Hustota: 1,543 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064223 Číslo CAS: 302-84-1 EINECS: 206-130-6 Merck Index: 14,8460 |