Tlačiť
Methyl (±)-lactate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Methyl Lactate, Methyl DL-lactate, Lactic acid methyll ester, Methyl (±)-2-hydroxypropionate
69822-25ML 69822-5ML
SIAL69822-25MLEA 261.57 EUR
SIAL69822-25ML SIAL69822-5ML
Methyl (±)-lactate, Sigma-Aldrich®
Methyl (±)-lactate
Vzorec: C₄H₈O₃
Mw: 104.11
Teplota varu: 35
Hustota: 1.118 g/cm³ (0 °C)
Číslo MDL: MFCD00066367
Číslo CAS: 547-64-8
EINECS: 208-930-0
OSN: 3272
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06167