Tlačiť
Methyl (±)-lactate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl Lactate, Methyl DL-lactate, Lactic acid methyll ester, Methyl (±)-2-hydroxypropionate
414480250 414480050
ACRO414480250EA 234.33 EUR
ACRO414480250 ACRO414480050
Methyl (±)-lactate 99%
Methyl (±)-lactate
Vzorec: C₄H₈O₃
Mw: 104.11
Teplota varu: 35 °C (6 mmHg)
Hustota: 1.09 g/cm³
Teplota vzplanutia: 49 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066367
Číslo CAS: 547-64-8
EINECS: 208-930-0
OSN: 3272
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06167
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -0.5° to +0.5° (20°C, 589 nm) (neat)