Chlornan sodný (3,5% Cl₂) in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Not being stabilized, this product normally loses strength during storage.
27896.291EA
33.61
EUR
27896.291
27896.360
Chlornan sodný (3,5% Cl₂) in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Chlornan sodný
Not being stabilized, this product normally loses strength during storage.
Vzorec:
ClNaO Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00011120 Číslo CAS: 7681-52-9 EINECS: 231-668-3 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay (Active chlorine)(at filling) | 3,5 - 5,.0 % |
Alkalinity | Max. 0,05 meq/g |
Chlororometric degrees (Fr;at packaging) | 11,1 - 15,8 ° |