Tlačiť
Chlornan sodný 6…14% (active chlorine) in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Not being stabilized, this product normally loses strength during storage.
27900.296EA 29.56 EUR
27900.296 27900.365 27900.445
Chlornan sodný 6…14% (active chlorine) in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Chlornan sodný
Not being stabilized, this product normally loses strength during storage.
Vzorec: ClNaO
Teplota varu: 111 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –30…–20 °C
Hustota: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011120
Číslo CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
OSN: 1791
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (Active chlorine)(at filling) Min. 11,5 %
Alkalinity Max. 0.5 meq/g
Chlororometric degrees (Fr;at packaging) min 36,30°
Hg (Mercury) Max. 10 ppm