Tlačiť
Chlorid sodný 0,9% vodný roztok, sterile
Dodávateľ: PanReac AppliChem
A1671.0100 A1671.0250 A1671.0500 A1671.1000
A1671.0100EA 64.18 EUR
A1671.0100 A1671.0250 A1671.0500 A1671.1000
Chlorid sodný 0,9% vodný roztok, sterile
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003477
Číslo CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
pH (20 °C) 5,0 - 7,5