Tlačiť
Kyselina sírová 90 - 91% 90-91 According to Gerber analysis_for, Determination_fats_milk
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Nebezpečí
121010.1611 121010.1612 121010.1214
APPC121010.1611EA 54.88 EUR
APPC121010.1611 APPC121010.1612 APPC121010.1214
Kyselina sírová 90 - 91% 90-91 According to Gerber analysis_for, Determination_fats_milk
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98.08
Teplota varu: 330
Teplota tavenia: 10.38
Hustota: 1.82 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 1830
ADR: 8 II