Kyselina jodovodíková 55 - 58% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Hydroiodic acid, Hydrogen iodide, Hydrogen iodide solution
36484.AD
36484.AP
36484.AY
36484.ADEA
85.72
EUR
36484.AD
36484.AP
36484.AY
Kyselina jodovodíková 55 - 58% ACS
Kyselina jodovodíková
Suitable for use in methoxyl determinations.
Used as catalyst for the conversion of primary alcohol to alkyl halide.
Pozor: Light sensitive liquid.
Vzorec:
HI Mw: 127.91 g/mol Hustota: 1.701 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011347 Číslo CAS: 10034-85-2 EINECS: 233-109-9 OSN: 1787 ADR: 8 II Merck Index: 14,4776 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay (Unspecified) | 55.0 - 58.0% |
Residue on Ignition | Max. 0.01% |
Impurity Content, Chloride and Bromide (as Cl) | Max. 0.05% |
Impurity Content, Fe | Max. 0.001% |
Impurity Content, I₂ | Max. 0.75% |
Impurity Content, PO₄ | Max. 0.001% |
Impurity Content, SO₄ | Max. 0.005% |
Trace Metals (as Pb) | Max. 0.001% |