Tlačiť
Kyselina jodovodíková 55 - 58% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Hydroiodic acid, Hydrogen iodide, Hydrogen iodide solution
36484.AD 36484.AP 36484.AY
36484.ADEA 85.72 EUR
36484.AD 36484.AP 36484.AY
Kyselina jodovodíková 55 - 58% ACS
Kyselina jodovodíková
Suitable for use in methoxyl determinations.
Used as catalyst for the conversion of primary alcohol to alkyl halide.
Pozor: Light sensitive liquid.
Vzorec: HI
Mw: 127.91 g/mol
Hustota: 1.701
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011347
Číslo CAS: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
OSN: 1787
ADR: 8 II
Merck Index: 14,4776
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (Unspecified) 55.0 - 58.0%
Residue on Ignition Max. 0.01%
Impurity Content, Chloride and Bromide (as Cl) Max. 0.05%
Impurity Content, Fe Max. 0.001%
Impurity Content, I₂ Max. 0.75%
Impurity Content, PO₄ Max. 0.001%
Impurity Content, SO₄ Max. 0.005%
Trace Metals (as Pb) Max. 0.001%