Tlačiť
Fenol 89% ≥89%, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
16018-1L 16018-250ML 16018-30KG 16018-5L
SIAL16018-1LEA 90.65 EUR
SIAL16018-1L SIAL16018-250ML SIAL16018-30KG SIAL16018-5L
Fenol 89% ≥89%, Sigma-Aldrich®
Fenol
Vzorec: C₆H₅OH
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002143
Číslo CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
OSN: 2821
ADR: 6.1,II