Rifampicin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
R7382-1G
R7382-5G
SIALR7382-1GEA
271.96
EUR
SIALR7382-1G
SIALR7382-5G
Rifampicin, Sigma-Aldrich®
Rifampicin
Vzorec:
C₄₃H₅₈N₄O₁₂ Teplota tavenia: 183…188 °C |
Číslo MDL:
MFCD00151389 Číslo CAS: 13292-46-1 EINECS: 236-312-0 Merck Index: 12,08382 |