Tlačiť
Glutaraldehyd 50% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
W512303-10KG-K W512303-1KG-K
SIALW512303-10KG-KEA 513.84 EUR
SIALW512303-10KG-K SIALW512303-1KG-K
Glutaraldehyd 50% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Glutaraldehyd
Vzorec: C₅H₈O₂
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007025
Číslo CAS: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
OSN: 2927
ADR: 6.1,II