Tlačiť
Fehlungovo činidlo II (L(+)-vinan sodno-draselný v roztoku hydroxidu sodného for qualitative determination of reducing sugars
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
31964.294EA 111.6 EUR
31964.294
Fehlungovo činidlo II (L(+)-vinan sodno-draselný v roztoku hydroxidu sodného for qualitative determination of reducing sugars
Fehlungovo činidlo II (L(+)-vinan sodno-draselný v roztoku hydroxidu sodného
Potassium-sodium tartrate, alkaline solution
10 ml of solution I + 10 ml of solution II corresponds to about 0,050 g of anhydrous glucose
Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C)
OSN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identifikace splňuje test