Tlačiť
G418 disulfát 50 mg/ml aqueous solution, Filter sterile, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: G-418 sulphate, Geneticin®, G-418 disulphate, G418 sulphate
MQ200
G8168-10ML G8168-100ML
SIALG8168-10MLEA 217.91 EUR
SIALG8168-10ML SIALG8168-100ML
G418 disulfát 50 mg/ml aqueous solution, Filter sterile, Sigma-Aldrich®
G418 disulfát
Vzorec: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Mw: 692.72
Číslo MDL: MFCD00058314
Číslo CAS: 108321-42-2