Tlačiť
G418 disulfát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: G-418 sulphate, Geneticin®, G-418 disulphate, G418 sulphate
MQ200
A1720-1G A1720-25G A1720-5G
SIALA1720-1GEA 287.6 EUR
SIALA1720-1G SIALA1720-25G SIALA1720-5G
G418 disulfát, Sigma-Aldrich®
G418 disulfát
Vzorec: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Mw: 692.72
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00058314
Číslo CAS: 108321-42-2