Tlačiť
G418 disulfát Biochemistry
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: G-418 sulphate, Geneticin®, G-418 disulphate, G418 sulphate
329400010 329400050
ACRO329400010EA 278.39 EUR
ACRO329400010 ACRO329400050
G418 disulfát Biochemistry
G418 disulfát
Vzorec: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Mw: 692.72
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00058314
Číslo CAS: 108321-42-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
Potency ≥650 µg/mg