Tlačiť
Pentacarbonyliron, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Iron pentacarbonyl, Iron(0) pentacarbonyl
M-Clarity™ quality level = MQ100
195731-1KG 195731-250G 195731-50G
SIAL195731-1KGEA 453.27 EUR
SIAL195731-1KG SIAL195731-250G SIAL195731-50G
Pentacarbonyliron, Sigma-Aldrich®
Pentacarbonyliron
Vzorec: C₅FeO₅
Teplota varu: 103 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –21 °C
Hustota: 1,457 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011001
Číslo CAS: 13463-40-6
EINECS: 236-670-8
OSN: 1994
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,05111