Tlačiť
Pentacarbonyliron
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Iron pentacarbonyl, Iron(0) pentacarbonyl
412600250 412601000
ACRO412600250EA 60.17 EUR
ACRO412600250 ACRO412601000
Pentacarbonyliron
Pentacarbonyliron
Vzorec: C₅FeO₅
Teplota varu: 103 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –20 °C
Hustota: 1,49 g/cm³
Teplota vzplanutia: –15 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011001
Číslo CAS: 13463-40-6
EINECS: 236-670-8
OSN: 1994
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,05111
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow-orange to brown Liquid (May contain particulate matter)
Infrared spectrum Conforms
Additional info Material may have to be filtered through glass wool before use. Keep residue moist, may be pyrophoric if allowed to dry.
GC ≥99.5 %
Color scale ≤50 APHA