Tlačiť
L(+)-Ramnóza monohydrát, Millipore®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
83650-10G 83650-250G 83650-50G
SIAL83650-10GEA 0 EUR
SIAL83650-10G SIAL83650-250G SIAL83650-50G
L(+)-Ramnóza monohydrát, Millipore®
L(+)-Ramnóza monohydrát
Vzorec: C₆H₁₂O₅·1H₂O
Teplota tavenia: 85…95 °C
Hustota: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149363
Číslo CAS: 10030-85-0
EINECS: 222-793-4
Merck Index: 12,08338