Tlačiť
L(+)-Ramnóza monohydrát
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Synonymá: (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, 6-Deoxy-L(+)-mannose monohydrate
A4336.0010 A4336.0100
A4336.0010EA 125.38 EUR
A4336.0010 A4336.0100
L(+)-Ramnóza monohydrát
L(+)-Ramnóza monohydrát
Vzorec: C₆H₁₂O₅·1H₂O
Mw: 182.17
Teplota tavenia: 85…95 °C
Hustota: 1.47 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149363
Číslo CAS: 10030-85-0
EINECS: 222-793-4
Merck Index: 12,08338