Tlačiť
L(+)-Ramnóza monohydrát 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, 6-Deoxy-L(+)-mannose monohydrate
174080250 174081000 174085000
ACRO174080250EA 275.59 EUR
ACRO174080250 ACRO174081000 ACRO174085000
L(+)-Ramnóza monohydrát 99%
L(+)-Ramnóza monohydrát
Vzorec: C₆H₁₂O₅·1H₂O
Mw: 182.17
Teplota tavenia: 91…93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149363
Číslo CAS: 10030-85-0
EINECS: 222-793-4
Merck Index: 12,08338
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 9.0 to 11.0 % (K.F.)
Heavy metals ≤20 ppm
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Residue after ignition ≤0.2 %