Tlačiť
Ethanol-[D₁], Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Hydroxy ethane-D1, Ethyl alcohol-D1, Ethanol-[²H₁], Methyl carbinol-D1
M-Clarity™ quality level = MQ100
151904-100G 151904-25G
SIAL151904-100GEA 272.76 EUR
SIAL151904-100G SIAL151904-25G
Ethanol-[D₁], Sigma-Aldrich®
Ethanol-[D₁]
Vzorec: C₂H₅DO
Teplota varu: 78 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –114,5 °C
Hustota: 0,826 g/cm³ (20 °C)
Číslo CAS: 925-93-9
EINECS: 213-128-9