Tlačiť
Ethanol-[D₁] 99.5+ atom % D for NMR spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
166320250 166321000
ACRO166320250EA 103.49 EUR
ACRO166320250 ACRO166321000
Ethanol-[D₁] 99.5+ atom % D for NMR spectroscopy
Ethanol-[D₁]
Vzorec: C₂H₅DO
Teplota varu: 78 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –114,5 °C
Hustota: 0,8 g/cm³
Teplota vzplanutia: 12 °C
Číslo CAS: 925-93-9
EINECS: 213-128-9
OSN: 1170
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.5 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.50 %
HPLC ≥96.0 %